Kluczowe dokumenty
494216
2-Amino-5-(methylthio)-1,3,4-thiadiazole
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5N3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
99%
mp
178-181 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thioether
ciąg SMILES
CSc1nnc(N)s1
InChI
1S/C3H5N3S2/c1-7-3-6-5-2(4)8-3/h1H3,(H2,4,5)
Klucz InChI
PCLAZAJARAIGGD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-amino-5-(metylotio)-1,3,4-tiadiazol jest 2-amino-5-podstawionym-1,3,4-tiadiazolem. Jego gęstość w temperaturze 25°C wynosi 1,4020 g/ml.
Zastosowanie
2-Amino-5-(metylotio)-1,3,4-tiadiazol można stosować w syntezie 9-metylotio-7,7-diokso-7,7a-dihydro-5-okso-7λ6,10-ditia-8,11-diaza-cyklopenta[b]fenantren-6-onu w reakcji z chlorkiem 4-chloro-2-okso-2H-chromeno-3-sulfonylu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 268-268 (2014)
Synthesis and Microbiological Activity of Some Newly Synthesized Derivatives of 2-Oxo-2H-chromen-2-one.
Daci-Ajvazi M, et al.
Journal of Chemistry, 8(4), 1522-1527 (2011)