Kluczowe dokumenty
M6204
2-Thiazoline-2-thiol
98%
Synonim(y):
2-Mercapto-2-thiazoline
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
100-105 °C (lit.)
ciąg SMILES
S=C1NCCS1
InChI
1S/C3H5NS2/c5-3-4-1-2-6-3/h1-2H2,(H,4,5)
Klucz InChI
WGJCBBASTRWVJL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?