Kluczowe dokumenty
250406
2-(Methylthio)-2-thiazoline
97%
Synonim(y):
2-(Methylmercapto)-2-thiazoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.24
Beilstein:
106353
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.592 (lit.)
bp
216-217 °C (lit.)
gęstość
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CSC1=NCCS1
InChI
1S/C4H7NS2/c1-6-4-5-2-3-7-4/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
QFGRBBWYHIYNIB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-(Methylthio)-2-thiazoline has been used in the preparation of:
- novel tri- and tetracyclic hetero systems, via reaction with heteroaromatic 2-aminoesters
- 2-(2-chlorobenzylamino)-2-thiazoline
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Synthesis and octopaminergic agonist activity of 2-(substituted benzylamino)-2-thiazolines.
Hirashima A, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 56, 1062-1062 (1992)
Reagents for new heteroannelation reactions III. 2-(Methylthio)-2-thiazoline.
Sauter F, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 128(5), 503-508 (1997)