Merck
D24501
Sigma-Aldrich
4,5-Diaminopyrimidine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.12
Beilstein:
112646
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
bp
229 °C/32 mmHg (lit.)
mp
204-206 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cncnc1N
InChI
1S/C4H6N4/c5-3-1-7-2-8-4(3)6/h1-2H,5H2,(H2,6,7,8)
Klucz InChI
PPAULTVPKLVLII-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)