Kluczowe dokumenty
724904
4-Aminothiobenzamide
97%
Synonim(y):
4-Aminobenzenecarbothioamide, 4-Aminobenzothioamide
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
185-190 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
NC(=S)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H8N2S/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Klucz InChI
LZJVSPPXXGXGQL-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)