Merck
699047
Sigma-Aldrich
2-Pyridinethioamide
97%
Synonim(y):
2-Pyridylthioamide, Pyridine-2-carbothioamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
134-138 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
NC(=S)c1ccccn1
InChI
1S/C6H6N2S/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H2,7,9)
Klucz InChI
HYKQYVSNFPWGKQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>320.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 160 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)