Merck
665096
Sigma-Aldrich
Oxotrichloro[(dimethylsulfide)triphenylphosphine oxide]rhenium(V)
97%
Synonim(y):
Trichlorooxo[thiobis[methane]](triphenylphosphine oxide-κO)rhenium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21Cl3O2PReS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
648.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: rhenium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
CSC.Cl[Re](Cl)(Cl)=O.O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OP.C2H6S.3ClH.O.Re/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-3-2;;;;;/h1-15H;1-2H3;3*1H;;/q;;;;;;+3/p-3
Klucz InChI
GIBDGLAUIKUJJX-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Enantioselective reduction of ketones and imines
  • Meyer-Schuster rearrangement of propargylic alcohols to α, β-unsaturated carbonyl compounds
  • Synthesis of 2-deoxy-α glycosides
  • Sulfurization of phosphorous(III) compounds with thiiranes
Reactant for synthesis of mono and dinuclear compounds
Reagent for rhenium-cyclized somatostatine derivative series synthesis
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Rhenium(V) forms a large number of stable octahedral complexes with multiple bonds to oxygen with traditional Re systems focusing on formal, stoichiometric oxygen atom transfer to organic reductants such as phosphines, alkenes, and sulfides.