Merck
730343
Sigma-Aldrich
Pyrazine-2-thiocarboxamide
97%
Synonim(y):
Pyrazine-2-carbothioamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
97%
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
195-200 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
NC(=S)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3S/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
Klucz InChI
LIURPUMROGYCLW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)