Merck
678163
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
((CH3O)Si(CH3)2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425
gęstość
0.8587 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CO[Si](C)(C)[Si](C)(C)OC
InChI
1S/C6H18O2Si2/c1-7-9(3,4)10(5,6)8-2/h1-6H3
Klucz InChI
CWGBHCIGKSXFED-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,2-Dimethoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilane can be used:
  • In the palladium catalyzed bis(silylation) of 1,4-diethynylbenzene to obtain a crack free sol-gel.
  • To prepare dimethylsilylene via gas-phase flow-pyrolysis at 600 0C.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
80.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27.1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetramethylsilacyclopropene
Conlin RT and Gaspar PP
Journal of the American Chemical Society, 98(12), 3715-3716 (1976)
Produkty
Over the past several years, the Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds (Hiyama coupling) has rapidly gained acceptance as a suitable alternative to more commonly used methods such as Stille (Sn), Kumada (Mg), Suzuki (B), and Negishi cross-couplings (Zn).