Merck
667897
Sigma-Aldrich
1,2-Diethoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
((CH3CH2O)(CH3)2Si)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423
bp
84 °C/50 mmHg
gęstość
0.836 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCO[Si](C)(C)[Si](C)(C)OCC
InChI
1S/C8H22O2Si2/c1-7-9-11(3,4)12(5,6)10-8-2/h7-8H2,1-6H3
Klucz InChI
GWIVSKPSMYHUAK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Disilane reagent used to prepare dimethylsilanol cross-coupling partners.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Scott E Denmark et al.
Organic letters, 5(19), 3483-3486 (2003-09-12)
[reaction: see text] A mild and general palladium-catalyzed insertion of 1,2-diethoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilane into a variety of aryl bromides affords the aryldimethylsilyl ethers in high yields. Hydrolysis of the ethers under pH-optimized conditions results in the exclusive formation of the desired aryldimethylsilanols.
Produkty
Over the past several years, the Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds (Hiyama coupling) has rapidly gained acceptance as a suitable alternative to more commonly used methods such as Stille (Sn), Kumada (Mg), Suzuki (B), and Negishi cross-couplings (Zn).
Over the past several years, Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds has rapidly gained acceptance as a suitable alternative to more commonly known methods such as: Stille (Sn), Kumada (Mg), Suzuki (B), and Negishi (Zn) cross-couplings.