Merck
448621
Sigma-Aldrich
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
95%
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2SiHO]2Si(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.48
Beilstein:
1746341
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.383 (lit.)
bp
128 °C (lit.)
gęstość
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si]([H])(C)C
InChI
1S/C6H20O2Si3/c1-9(2)7-11(5,6)8-10(3)4/h9-10H,1-6H3
Klucz InChI
HZBDPZBVINJJET-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Liu Yang et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 15(6), 12884-12890 (2015-06-05)
Hydrogen-bond acidic polymers are important high affinity materials sensitive to organophosphates in the chemical warfare agent sensor detection process. Interactions between the sensor sensitive materials and chemical warfare agent simulants were studied by inverse gas chromatography. Hydrogen bonded acidic polymers