Merck
900614
Sigma-Aldrich
3-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzoyl)benzoic acid
≥95%
Synonim(y):
Alkin karboksybenzofenonu, Blok konstrukcyjny sondy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O(CC#C)c1ccc(cc1)C(=O)c2cc(ccc2)C(=O)O
InChI
1S/C17H12O4/c1-2-10-21-15-8-6-12(7-9-15)16(18)13-4-3-5-14(11-13)17(19)20/h1,3-9,11H,10H2,(H,19,20)
Klucz InChI
ZQWRDUVGHBGHPV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 3-(4-(prop-2-yn-1-yloxy)benzoilo)benzoesowy jest używany do syntezy sond chemicznych, ten trójfunkcyjny blok konstrukcyjny zawiera aktywowany światłem benzofenon, znacznik alkinowy i syntetyczny uchwyt kwasu karboksylowego. Po dołączeniu do ligandu lub farmakoforu poprzez łącznik kwasowy, ten blok konstrukcyjny pozwala na indukowaną światłem UV kowalencyjną modyfikację celu biologicznego z potencjałem do dalszych zastosowań poprzez znacznik alkinowy. Używaj samodzielnie lub równolegle z innymi wielofunkcyjnymi blokami konstrukcyjnymi, aby odkryć optymalną sondę do eksperymentów z zakresu biologii chemicznej.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
900614-50MG4061833250549