Key Documents
907391
Fmoc-L-photo-leucine
≥98%
Synonim(y):
(S)-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-3-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)propanoic acid, (S)-2-(Fmoc-amino)-3-(3H-diazirin-3-yl)butanoic acid, Photo-Leu, Photo-crosslinking amino acid, Photoprobe building block
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Inne uwagi
Developing diazirine-based chemical probes to identify histone modification ′readers′ and ′erasers′
Protein-Polymer Conjugation via Ligand Affinity and Photoactivation of Glutathione S-Transferase
Fishing for Drug Targets: A Focus on Diazirine Photoaffinity Probe Synthesis
Photo-affinity labeling (PAL) in chemical proteomics: a handy tool to investigate protein-protein interactions (PPIs)
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)