Merck
907324
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-photo-proline
≥95%
Synonim(y):
(S)-5-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,5-triazaspiro[2.4]hept-1-ene-6-carboxylic acid, (S)-5-Fmoc-1,2,5-triazaspiro[2.4]hept-1-ene-6-carboxylic acid, Diazirine amino acid, Photo-Pro, Photo-crosslinking amino acid, Photoprobe building block
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H17N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Próba
≥95%
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
113-116 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Fmoc-L-photo-proline is a diazirine-containing, Fmoc-protected proline amino acid and multifunctional probe building blocks. Its incorporation into peptides or small-molecule probes and tools allows for photoaffinity labeling of cellular targets and protein-protein interactions upon UV light (∼360 nm) irradiation to form a covalent bond. This and other multifunctional probe building blocks will continue to accelerate drug discovery research for probing cellular mechanisms, target ID/validation, and understanding traditionally undruggable targets. An unprotected version is also available as 907286.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produkt powiązany
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)