Merck
907383
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-Photo-Lysine
≥95%
Synonim(y):
N2-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N6-[[2-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)ethoxy]carbonyl]-L-lysine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H30N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
494.54
Kod UNSPSC:
12352209
Próba
≥95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Fmoc-L-Photo-Lysine to zawierający diazirynę, zabezpieczony Fmoc lizyna aminokwas i wielofunkcyjny fotosieciujący. Jego włączenie do peptydów lub małocząsteczkowych sond i narzędzi pozwala na znakowanie metodą powinowactwa fotoelektrycznego celów komórkowych i interakcji białko-białko po napromieniowaniu światłem UV (∼360 nm) w celu utworzenia wiązania kowalencyjnego. Ten i inne wielofunkcyjne bloki konstrukcyjne sond będą nadal przyspieszać badania nad odkrywaniem leków w celu badania mechanizmów komórkowych, identyfikacji/walidacji celów i zrozumienia tradycyjnie nieleczalnych celów. Niezabezpieczona wersja jest również dostępna jako 907251.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
907383-100MG4022536044750