Merck
914339
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-Lys(Nvoc)-OH
≥98%
Synonim(y):
N2-(((9H-Fluoren-9-ylo)metoksy)karbonylo)-N6-(((4,5-dimetoksy-2-nitrobenzylo)oksy)karbonylo)-L-lizyna, Fotoutwardzalna pochodna lizyny, Fotoutwardzalny aminokwas, Kwas(S)-2-(((9H-Fluoren-9-ylo)metoksy)karbonyloamino)-6-((4,5-dimetoksy-2-nitrobenzyloksy)karbonyloamino)heksanowy, Lizyna z fotoremowalnym NVOC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H33N3O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
607.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder
mp
108 °C (decomp.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[N+](=O)([O-])c1c(cc(c(c1)OC)OC)COC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C31H33N3O10/c1-41-27-15-19(26(34(39)40)16-28(27)42-2)17-43-30(37)32-14-8-7-13-25(29(35)36)33-31(38)44-18-24-22-11-5-3-9-20(22)21-10-4-6-12-23(21)24/h3-6,9-12,15-16,24-25H,7-8,13-14,17-18H2,1-2H3,(H,32,37)(H,33,38)(H,35,36)/t25-/m0/s1
Klucz InChI
UOEGMVQGRMCJDM-VWLOTQADSA-N
Zastosowanie
Fmoc-L-Lys(Nvoc)-OH jest pochodną lizyny kompatybilną z syntezą peptydów w fazie stałej (SPPS). Fotolabilna, N-końcowa grupa ochronna nitroveratryloxycarbonyl (NVOC) może być rozszczepiona przez fotolizę przy 350 nm. Fotoutwardzalne aminokwasy, takie jak te, są przydatne w syntezie fotoutwardzalnych narzędzi chemicznych do przestrzennej i czasowej kontroli nad uwalnianymi cząsteczkami w zastosowaniach biologicznych.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shan Tang et al.
Chemical science, 7(3), 1891-1895 (2016-03-01)
We report the chemical synthesis of the first photo-activatable protein antigen that can be used to study antigen-antibody interaction mediated responses in B cells. This strategy facilitated fine tuning of the caged protein antigen to optimize its bioactivity and photochemical
Katarzyna A Mosiewicz et al.
Nature materials, 12(11), 1072-1078 (2013-10-15)
The physicochemical properties of hydrogels can be manipulated in both space and time through the controlled application of a light beam. However, methods for hydrogel photopatterning either fail to maintain the bioactivity of fragile proteins and are thus limited to