Merck
914525
Sigma-Aldrich
o-Nitropiperonyl-O-tyrosine
Synonim(y):
Aminokwas kontrolowany fotograficznie, Dekodowanie wyzwalane światłem Tyr, Fotoutwardzalna pochodna tyrozyny, Fotoutwardzalny aminokwas, Kwas (2S)-2-amino-3-(4-(1-(6-nitrobenzo[d][1,3]dioksol-5-ylo)etoksy)fenylo)propanowy, NPY
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16N2O7
Masa cząsteczkowa:
360.32
Kod UNSPSC:
12352209
Formularz
powder
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
o-Nitropiperonylo-O-tyrozyna(NPY) jest fotoreaktywnym nienaturalnym aminokwasem (UAA) do przestrzenno-czasowej kontroli cząsteczek lub procesów biologicznych, jak donoszą Kneuttinger i in. Napromieniowanie światłem UV rozkłada aminokwas Tyr, uwalniając resztę lub białko do aktywności biologicznej. Narzędzia takie jak NPY znajdą szerokie zastosowanie w świetlnej regulacji aktywności, allosteryzacji i szlakach enzymatycznych.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080).
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrea C Kneuttinger et al.
Cell chemical biology, 26(11), 1501-1514 (2019-09-10)
Imidazole glycerol phosphate synthase (ImGPS) is an allosteric bienzyme complex in which substrate binding to the synthase subunit HisF stimulates the glutaminase subunit HisH. To control this stimulation with light, we have incorporated the photo-responsive unnatural amino acids phenylalanine-4'-azobenzene (AzoF)