Merck
914584
Sigma-Aldrich
Phenylalanine-4′-azobenzene HCl
≥95%
Synonim(y):
(E)-2-amino-3-(4-(fenylodiazenylo)fenylo)kwas propanowy HCl, 4-(fenylazo)-L-fenyloalanina, AzoF, Chlorowodorek 4-(2-fenylodiazenylo)-L-fenyloalaniny, Chlorowodorek kwasu (2S)-2-amino-3-[4-(2-fenylodiazen-1-ylo)fenylo]propanowego, Fotoprzełączalny aminokwas fenyloalaniny, Odwracalny fotokontrolowany nienaturalny aminokwas
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16ClN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.N[C@@H](Cc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2)C(=O)O
Klucz InChI
LRSKKAMIJGFIDZ-GUFYRWSKSA-N
Zastosowanie
Fenyloalanino-4′-azobenzen HCl (AzoF) to pochodna fenyloalaniny z wiązaniem azowym, która izomeryzuje pod wpływem promieniowania UV z izomeru E do izomeru Z i powraca przy świetle powyżej 400 nm. Po włączeniu do białek lub sond chemicznych, ta odwracalność jest wykorzystywana jako fotoprzełącznik z regulacją przestrzenną i czasową w systemach biologicznych.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) i SynLED 2.0 (Z744080).
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Koji Nakayama et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (21), 2386-2387 (2004-10-30)
Endonuclease BamHI mutants having an azophenylalanine residue in the dimer interface (azoAla-BamHI) were synthesized; while the activity was almost suppressed using trans-azoAla-BamHI, the cis-isomer generated with photoirradiation recovered its intrinsic activity.
Hiroshi Murakami et al.
Chemistry & biology, 10(7), 655-662 (2003-08-02)
Aminoacyl-tRNA synthetase (ARS) ribozymes have potential to develop a novel genetic coding system. Although we have previously isolated such a ribozyme that recognizes aromatic amino acids, it could not be used as a versatile catalyst due to its limited ability
Andrea C Kneuttinger et al.
Cell chemical biology, 26(11), 1501-1514 (2019-09-10)
Imidazole glycerol phosphate synthase (ImGPS) is an allosteric bienzyme complex in which substrate binding to the synthase subunit HisF stimulates the glutaminase subunit HisH. To control this stimulation with light, we have incorporated the photo-responsive unnatural amino acids phenylalanine-4'-azobenzene (AzoF)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
914584-100MG4061842050000