Kluczowe dokumenty
573787
5-Amino-1H-[1,2,4]-triazole-3-carboxylic acid methyl ester
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
218-222 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1n[nH]c(N)n1
InChI
1S/C4H6N4O2/c1-10-3(9)2-6-4(5)8-7-2/h1H3,(H3,5,6,7,8)
Klucz InChI
OSZNPKRMPBUQLB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?