Merck
658472
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
132-136 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1nc[nH]n1
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-3(8)2-4-1-5-6-2/h1H,(H,7,8)(H,4,5,6)
Klucz InChI
LJVQHXICFCZRJN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jia Zhang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 24(56), 15013-15018 (2018-07-11)
We characterized the T2 -exchange (T2ex ) magnetic resonance imaging (MRI) contrast of azole protons that have large chemical shifts from the water proton resonance as a function of pH, temperature, and chemical modification. Our results showed that 1,2,4-triazoles could