Merck
282073
Sigma-Aldrich
3-Amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid hydrate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4N4O2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.09 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
182 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
[H]O[H].Nc1n[nH]c(n1)C(O)=O
InChI
1S/C3H4N4O2.H2O/c4-3-5-1(2(8)9)6-7-3;/h(H,8,9)(H3,4,5,6,7);1H2
Klucz InChI
AGJCUQSNRFXRDU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
3-Amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid (AmTAZAc) has been used in the synthesis of new three-dimensional metal-organic framework, [ZnF(AmTAZ)] solvents.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cheng-Yong Su et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(11), 3576-3586 (2004-03-18)
An effective solvothermal procedure has been developed to synthesize the new three-dimensional metal-organic framework, [ZnF(AmTAZ)].solvents, using either 3-amino-1,2,4-triazole (AmTAZ) or 3-amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid (AmTAZAc) and a choice of several Zn(II) salts as starting materials. The three-dimensional structure displays open-ended, hollow nanotubular