Merck
771066
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 2-(4-{[4-(3-azidopropoxy)phenyl]azo}benzamido)ethylcarbamate
95%
Synonim(y):
N-[2-(4-{2-[4-(3-Azidopropoxy)phenyl]diazenyl}benzoyl)amino]ethylcarbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H29N7O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
467.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: linker
mp
173-178 °C
grupa funkcyjna
Boc
amine
azide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(NCCNC(OC(C)(C)C)=O)C1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(OCCCN=[N+]=[N-])C=C2)C=C1
InChI
1S/C23H29N7O4/c1-23(2,3)34-22(32)26-15-14-25-21(31)17-5-7-18(8-6-17)28-29-19-9-11-20(12-10-19)33-16-4-13-27-30-24/h5-12H,4,13-16H2,1-3H3,(H,25,31)(H,26,32)/b29-28+
Klucz InChI
IEGYTTZAHJJGLG-ZQHSETAFSA-N
Zastosowanie
Rozszczepialny łącznik azobenzenowy. Traktowanie ditionitem sodu (wodorosiarczynem sodu) zmniejsza funkcjonalność azową, rozszczepiając wiązanie N-N, dając dwie pierwszorzędowe aminy.
Był używany w zastosowaniach proteomicznych i chromatografii powinowactwa. Grupa Boc na pierwszorzędowej aminie może być usunięta w warunkach kwaśnych (MeOH, CH3COCl, 0 stopni C do RT, Et2O, 1 h). Azydek można poddać reakcji z terminalną pochodną alkinu lub cyklooktyny w reakcji 1,3-dipolarnej cykloaddycji typu "click chemistry".
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Felicetta Landi et al.
Organic & biomolecular chemistry, 8(1), 56-59 (2009-12-22)
A new chemically-cleavable linker has been synthesised for the affinity-independent elution of biomolecules by classical affinity chromatography. This azo-based linker is shown to couple efficiently with "click" derivatised ligands such as biotin propargyl amide through a copper(I)-catalysed Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition
A mild chemically cleavable linker system for functional proteomic applications.
Steven H L Verhelst et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(8), 1284-1286 (2007-01-06)