Merck
778923
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-pentyne-1-amine
≥95% (GC)
Synonim(y):
4-Pentynylcarbamic acid tert-butyl ester, N-Boc-5-amino-1-pentyne, tert-Butyl (4-pentynyl)carbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.25
Beilstein:
6918435
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95% (GC)
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC#C
InChI
1S/C10H17NO2/c1-5-6-7-8-11-9(12)13-10(2,3)4/h1H,6-8H2,2-4H3,(H,11,12)
Klucz InChI
JTPJJKZSKWNWKK-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)