Merck
646938
Sigma-Aldrich
N-(4-Pentynyl)phthalimide
97%
Synonim(y):
1-Phthalimido-4-pentyne, 5-Phthalimido-1-pentyne
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
87-91 °C (lit.)
grupa funkcyjna
imide
ciąg SMILES
O=C1N(CCCC#C)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C13H11NO2/c1-2-3-6-9-14-12(15)10-7-4-5-8-11(10)13(14)16/h1,4-5,7-8H,3,6,9H2
Klucz InChI
YNZIPXLLPFYDGM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)