Merck
636789
Sigma-Aldrich
1,4-Dicyclohexyl-2,5-diiodobenzene
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
494.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
184-186 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
Ic1cc(C2CCCCC2)c(I)cc1C3CCCCC3
InChI
1S/C18H24I2/c19-17-12-16(14-9-5-2-6-10-14)18(20)11-15(17)13-7-3-1-4-8-13/h11-14H,1-10H2
Klucz InChI
VASMITRTCQRQGE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)