Merck
637033
Sigma-Aldrich
1,4-Didodecyl-2,5-diiodobenzene
Synonim(y):
2,5-Didodecyl-1,4-diiodobenzene, 2,5-Dilauryl-1,4-diiodobenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H52I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
666.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
Poziom jakości
mp
~70 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCc1cc(I)c(CCCCCCCCCCCC)cc1I
InChI
1S/C30H52I2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-25-30(32)28(26-29(27)31)24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25-26H,3-24H2,1-2H3
Klucz InChI
BONMOXZHNZXHRN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)