Merck
541486
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-4-heptanol
80%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(CH3)CH2CH(OH)CH2CH(CH3)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
80%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
tw
178 °C (lit.)
gęstość
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(C)CC(O)CC(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
HXQPUEQDBSPXTE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,6-Dimethyl-4-heptanol may be used in the preparation of the protected β-hydroxybutyrates. It may also be used as a hydrogen donor during the dynamic kinetic resolution (DKR) of various diols, monoprotected diols and the protected hydroxy aldehydes.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Dynamic kinetic resolution of secondary alcohols by enzyme?metal combinations in ionic liquid.
Kim MJ, et al.
Green Chemistry, 6(9), 471-474 (2004)
Lipase/ruthenium-catalyzed dynamic kinetic resolution of hydroxy acids, diols, and hydroxy aldehydes protected with a bulky group.
M J Kim et al.
The Journal of organic chemistry, 66(13), 4736-4738 (2001-06-26)
Mahn Joo Kim et al.
Current opinion in biotechnology, 13(6), 578-587 (2002-12-17)
The combination of enzyme and metal catalysis is described as a useful method for the synthesis of optically active compounds. A key feature of this new methodology is the use of metal catalysts for the in situ racemization of enzymatically