Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.409 (lit.)
tw
140 °C (lit.)
gęstość
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC(C)C(C)C
InChI
1S/C9H20/c1-5-6-7-9(4)8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
WBRFDUJXCLCKPX-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Protokoły
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane