Kluczowe dokumenty
900610
Hydroxyl di-benzophenone (PEG)3 alkyne
Synonim(y):
Blok konstrukcyjny sondy, Kwas 4-(4-((2-(2-(4-(Prop-2-yn-1-yloksy)benzoilo)fenoksy)etoksy)etoksy)etylo)karbamoilo)benzoilo)benzoesowy
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder or crystals
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Przestroga
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.