Merck
900864
Sigma-Aldrich
4-(Bromomethyl)-2-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride
≥95%
Synonim(y):
Blok konstrukcyjny sondy, Fluorek bromosulfonylu TMS-alkyne
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14BrFO2SSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
dostępność
available only in USA
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=S(C(C(C#C[Si](C)(C)C)=C1)=CC=C1CBr)(F)=O
InChI
1S/C12H14BrFO2SSi/c1-18(2,3)7-6-11-8-10(9-13)4-5-12(11)17(14,15)16/h4-5,8H,9H2,1-3H3
Klucz InChI
WFOCWDDRVBJLGX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Używany do syntezy sond chemicznych, ten trójfunkcyjny blok konstrukcyjny zawiera arylową grupę fluorku sulfonylu, znacznik alkinowy i syntetyczny uchwyt bromowy. Po dołączeniu do ligandu lub farmakoforu za pomocą bromowanego łącznika, ten blok budulcowy pozwala na obsługującą SuFEx, specyficzną dla kontekstu kowalencyjną modyfikację celu biologicznego z potencjałem do dalszych zastosowań poprzez znacznik alkinowy. Używaj samodzielnie lub równolegle z innymi wielofunkcyjnymi blokami konstrukcyjnymi, aby odkryć optymalną sondę do eksperymentów z zakresu biologii chemicznej.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
900864-50MG4061833251300