Merck
724122
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-tert-butylthiazole
97%
Synonim(y):
2-Bromo-4-(1,1-dimethylethyl)thiazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10BrNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539
gęstość
1.383 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1csc(Br)n1
InChI
1S/C7H10BrNS/c1-7(2,3)5-4-10-6(8)9-5/h4H,1-3H3
Klucz InChI
ILKZEOZQPGBUCV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
98.9 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)