Merck
900611
Sigma-Aldrich
(3-Hydroxyphenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone
≥95%
Synonim(y):
Blok konstrukcyjny sondy, Hydroksylowy alkin benzofenonu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.26
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
(3-hydroksyfenylo)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)fenylo)metanon jest używany do syntezy sond chemicznych, ten trójfunkcyjny blok konstrukcyjny zawiera aktywowany światłem benzofenon, znacznik alkynowy i syntetyczny uchwyt hydroksylowy. Po dołączeniu do ligandu lub farmakoforu poprzez łącznik hydroksylowy, ten blok konstrukcyjny pozwala na indukowaną światłem UV kowalencyjną modyfikację celu biologicznego z potencjałem do dalszych zastosowań poprzez znacznik alkinowy. Używaj samodzielnie lub równolegle z innymi wielofunkcyjnymi blokami konstrukcyjnymi, aby odkryć optymalną sondę do eksperymentów z zakresu biologii chemicznej.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.