Kluczowe dokumenty
527424
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
98%
Synonim(y):
3-Nitrosalicylaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H3(NO2)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
105-109 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
nitro
ciąg SMILES
Oc1c(C=O)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-4-5-2-1-3-6(7(5)10)8(11)12/h1-4,10H
Klucz InChI
NUGOTBXFVWXVTE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aldehyd 2-hydroksy-3-nitrobenzoesowy może być ekstrahowany z liści Actephila merrilliana. Jego cząsteczka jest płaska. W reakcji z dapsonem daje bezbarwny roztwór.
Zastosowanie
2-hydroksy-3-nitrobenzaldehyd może być stosowany w syntezie 5-acetylo-4-arylo-6-metylo-1,2,3,4-tetrahydropirymidyny.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde.
Tang B, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 66(8), o1912-o1912 (2010)
Synthesis of new 4-aryl-isoxazolo [5, 4-d] pyrimidin-6-one (thione) and 4-aryl-pyrazolo [3, 4-d]-pyrimidin-6-one derivatives of potential antihypertensive activity.
El-Hamouly WS, et al.
Indian J. Chem. B, 45(9), 2091-2091 (2006)
Dapsone assay based on Schiff base formation.
Levy L and Higgins LJ.
Blood, 4(2) (1966)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
527424-1G | 4061826073162 |
527424-5G | 4061832491813 |