Kluczowe dokumenty
434086
3-Methoxy-5-nitrosalicylaldehyde
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H2(NO2)-2-(OH)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
mp
141-143 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
nitro
ciąg SMILES
COc1cc(cc(C=O)c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-7-3-6(9(12)13)2-5(4-10)8(7)11/h2-4,11H,1H3
Klucz InChI
HGKHVFKBOHFYSS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Aldehyd 3-metoksy-5-nitrosalicylowy może być stosowany do następujących syntez:
- Cynkoselektywny fluorescencyjny i fotoregenerowalny receptor na bazie spiropyranu
- dihydrat(E)-2,4-dihydroksy-N′-(2-hydroksy-3-metoksy-5-nitrobenzylideno)benzohydrazydu
- 4-(8-metoksy-3′,3′-dimetylo-6-nitrospiro[chromeno-2,2′-indolino]-1′-ylo)butanian etylu
- 1-(3-karbometoksypropylo)-3-3-dimetylo-8-metoksy-6-nitrospiro[2H-1]-benzopirano-2,2-indolina
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
A photoswitchable Zn (II) selective spiropyran-based sensor.
Natali M, et al.
Tetrahedron, 66(38), 7612-7617 (2010)
The balance between closed and open forms of spiropyrans in the solid state.
Aakeroy CB, et al.
CrystEngComm, 12(4), 1027-1033 (2010)
You-Yue Han et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 66(Pt 5), o1085-o1086 (2010-01-01)
The asymmetric unit of the title compound, C(15)H(13)N(3)O(7)·2H(2)O, consists of a hydrazone mol-ecule and two solvent water mol-ecules. The mol-ecule adopts an E configuration with respect to the C=N bond. It is relatively planar, with a dihedral angle between the
Spiropyran-based reversible, light-modulated sensing with reduced photofatigue.
Radu A, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 206(2), 109-115 (2009)