Merck
900847
Sigma-Aldrich
4-(Fluorosulfonyl)-3-((trimethylsilyl)ethynyl)benzoic acid
≥95%
Synonim(y):
Blok konstrukcyjny sondy, Fluorek karboksylosulfonylu TMS-alkyne
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13FO4SSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.38
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(C1=CC(C#C[Si](C)(C)C)=C(S(F)(=O)=O)C=C1)=O
Zastosowanie
Kwas 4-(fluorosulfonylo)-3-((trimetylosililo)etynylo)benzoesowy jest używany do syntezy sond chemicznych, ten trójfunkcyjny blok konstrukcyjny zawiera arylową grupę fluorku sulfonylu, znacznik alkinowy i syntetyczny uchwyt kwasu karboksylowego. Po dołączeniu do ligandu lub farmakoforu za pomocą łącznika kwasowego, ten blok konstrukcyjny pozwala na obsługującą SuFEx, specyficzną dla kontekstu kowalencyjną modyfikację celu biologicznego z potencjałem do dalszych zastosowań poprzez znacznik alkinowy. Używaj samodzielnie lub równolegle z innymi wielofunkcyjnymi blokami konstrukcyjnymi, aby odkryć optymalną sondę do eksperymentów z zakresu biologii chemicznej.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.