Merck
902314
Sigma-Aldrich
[CpRu(Fmoc-tyrosin)]CF3CO2
Synonim(y):
Pochodna aminokwasu tyrozyny chroniona fmokiem rutenu, Prekursor radioznacznika peptydowego, Prekursor reszt peptydowych [18F]fluorofenyloalaniny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H26F3NO7Ru
Masa cząsteczkowa:
682.61
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.26
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
>300 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C]1[CH][CH][C](CC(NC(OCC2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4)=O)C(O)=O)[CH][CH]1.F[C-](F)F.O=C=O.[Ru+].c5cccc5
Zastosowanie
Laboratorium Rittera opracowało nową metodę bezpośredniego znakowania polipeptydów radioznacznikiem [18F]fluorku. Ta chroniona Fmoc tyrozyna rutenowa jest najpierw włączana do peptydów, co jest podatne na standardową syntezę peptydów w fazie stałej (SPPS) i jest tolerancyjne dla wszystkich 20 kanonicznych aminokwasów. Późniejsze zastąpienie pojedynczego wodoru fluorem-18, przy minimalnym zakłóceniu struktury peptydu, skutkuje specyficznym dla danego miejsca, radioznakowanym znacznikiem peptydowym do stosowania w obrazowaniu pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) w badaniach różnych zastosowań biologicznych.
Przestroga
Ilości badawcze ograniczone do 10 g.
Informacje prawne
Zgłoszenie patentowe EP18204755.5
Ten produkt jest wytwarzany na podstawie licencji udzielonej przez Studiengesellschaft Kohle mbH.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jens Rickmeier et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(43), 14207-14211 (2018-09-07)
Radiolabeled receptor-binding peptides are an important class of positron emission tomography tracers owing to achievable high binding affinities and their rapid blood clearance. Herein, a method to introduce a 4-[18 F]fluoro-phenylalanine residue into peptide sequences is reported, by chemoselective radio-deoxyfluorination