Merck
902144
Sigma-Aldrich
[(Cp)Ru(η6-naphthalene)]OTf
≥95%
Synonim(y):
(η5-cyklopentadienylo)(η6-naftaleno)trifluorometanosulfonian rutenu(1+)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H13F3O3RuS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
443.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: C-C Bond Formation
mp
112-116 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Stabilny prekursor do syntezy i katalizy rutenu. Został również wykorzystany przez laboratorium Ritter do syntezy tyrozyny rutenowej zabezpieczonej Fmoc w celu późniejszego włączenia radioznacznika [18F]fluorku do polipeptydów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jens Rickmeier et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(43), 14207-14211 (2018-09-07)
Radiolabeled receptor-binding peptides are an important class of positron emission tomography tracers owing to achievable high binding affinities and their rapid blood clearance. Herein, a method to introduce a 4-[18 F]fluoro-phenylalanine residue into peptide sequences is reported, by chemoselective radio-deoxyfluorination