Merck
661120
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3BrF3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
44-48 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
Klucz InChI
GSKMWMFOQQBVMI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Substrate used in a palladium-catalyzed α-arylation of a Refomatsky reagent.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ben Yiu-Wing Wong et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 22(42), 15095-15106 (2016-09-07)
A series of air-stable spiro-fused ladder-type boron(III) compounds has been designed, synthesized, and the electrochemistry and photophysical behavior have been characterized. By simply varying the substituents on the pyridine ring and extending the π-conjugation of the spiro framework, the emission
Tetrahedron Letters, 45, 7395-7395 (2004)