Kluczowe dokumenty
366137
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3ClF3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.54
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
mp
32-34 °C (lit.)
gęstość
1.417 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H3ClF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
Klucz InChI
JFZJMSDDOOAOIV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine is a chloro(trifluoromethyl) pyridine.
Zastosowanie
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine may be employed as model substrate to investigate the regioexhaustive functionalization.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Three chloro (trifluoromethyl) pyridines as model substrates for regioexhaustive functionalization.
Cottet F and Schlosser M.
European Journal of Organic Chemistry, 18, 3793-3798 (2004)