Kluczowe dokumenty
516910
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5Cl2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
37-42 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
ClCc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,3H2
Klucz InChI
SKCNYHLTRZIINA-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
2-Chloro-5-(chloromethyl) pyridine.
Feng ZQ, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 67(2), o366-o366 (2011)
B Latli et al.
Journal of medicinal chemistry, 42(12), 2227-2234 (1999-06-23)
1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-imidazolidine (1), the N-desnitro metabolite of the major insecticide imidacloprid, is known to have similar potency to that of (-)-nicotine as an inhibitor of [3H](-)-nicotine binding at the rat recombinant alpha4beta2 neuronal nicotinic acetylcholine receptor (nAChR); IC50 values in the