Merck
913588
Sigma-Aldrich
O-(2-Nitrobenzyl)-L-tyrosine hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
Aminokwas kontrolowany fotograficznie, Chlorowodorek kwasu(S)-2-amino-3-(4-((2-nitrobenzylo)oksy)fenylo)propanowego, Fotoutwardzalna pochodna tyrozyny, Fotoutwardzalny aminokwas, NBY, ONBY
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17ClN2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.77
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Próba
≥95%
Formularz
powder
dostępność
available only in USA
mp
205 °C (decomp.)
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C16H16N2O5.ClH/c17-14(16(19)20)9-11-5-7-13(8-6-11)23-10-12-3-1-2-4-15(12)18(21)22;/h1-8,14H,9-10,17H2,(H,19,20);1H/t14-;/m0./s1
Klucz InChI
DRUCEARMIBXBOJ-UQKRIMTDSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek O-(2-Nitrobenzylo)-L-tyrozyny(NBY) jest pochodną tyrozyny z fotokażem o-nitrobenzylowym, który może być rozszczepiony promieniowaniem 365 nm. NBY został genetycznie zakodowany w wielu białkach, zapewniając "włącznik" do regulacji. Fotoutwardzalne aminokwasy, takie jak te, są również przydatne w syntezie fotoutwardzalnych narzędzi chemicznych do przestrzennej i czasowej kontroli nad uwalnianymi cząsteczkami w zastosowaniach biologicznych.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lei Wang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(1), 34-66 (2004-12-16)
Although chemists can synthesize virtually any small organic molecule, our ability to rationally manipulate the structures of proteins is quite limited, despite their involvement in virtually every life process. For most proteins, modifications are largely restricted to substitutions among the
Jana K Böcker et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(7), 2116-2120 (2015-01-06)
Cyclic peptides are important natural products and hold great promise for the identification of new bioactive molecules. The split-intein-mediated SICLOPPS technology provides a generic access to fully genetically encoded head-to-tail cyclized peptides and large libraries thereof (SICLOPPS=split-intein circular ligation of
Light-activated gene editing with a photocaged zinc-finger nuclease.
Chungjung Chou et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(30), 6839-6842 (2011-06-15)
Evolution of amber suppressor tRNAs for efficient bacterial production of proteins containing nonnatural amino acids.
Jiantao Guo et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(48), 9148-9151 (2009-10-27)
Thomas Bridge et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(50), 17986-17993 (2019-10-15)
Antibodies have found applications in several fields, including, medicine, diagnostics, and nanotechnology, yet methods to modulate antibody-antigen binding using an external agent remain limited. Here, we have developed photoactive antibody fragments by genetic site-specific replacement of single tyrosine residues with