Kluczowe dokumenty
8.52051
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Tyr-OH, N-α-Fmoc-L-tyrosine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H21NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥93.0% (acidimetric)
≥95.0% (HPLC)
≥96% (TLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
mp
175-185 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
hydroxyl
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N([C@@H](Cc4ccc(cc4)O)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H21NO5/c26-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)25-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22,26H,13-14H2,(H,25,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
Klucz InChI
SWZCTMTWRHEBIN-QFIPXVFZSA-N
Opis ogólny
Przydatna pochodna do syntezy peptydów fosfotyrozynowych za pomocą metodologii globalnej fosforylacji Fmoc SPPS [1].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] E. A. Kitas, et al. (1991) Helv. Chim. Acta, 74, 1314.
Powiązanie
Zastępuje: 04-12-1105
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 96 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 96 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 93.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3