Kluczowe dokumenty
914088
N6-((2-Azidoethoxy)carbonyl)-L-lysine hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
H-L-Lys(EO-N3)-OH HCl, Chlorowodorek kwasu(S)-2-amino-6-((2-azidoetoksy)karbonyloamino)heksanowego, Klikalny aminokwas do biokoniugacji, Lizynozyd, Środek sieciujący UAA
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[N+](=[N-])=NCCOC(=O)NCCCC[C@H](N)C(=O)O.C
InChI
1S/C9H17N5O4.CH4/c10-7(8(15)16)3-1-2-4-12-9(17)18-6-5-13-14-11;/h7H,1-6,10H2,(H,12,17)(H,15,16);1H4/t7-;/m0./s1
Klucz InChI
LQERWAMRZNEGIE-FJXQXJEOSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Semisynteza aktywnego enzymu poprzez ilościową ligację typu Click
Solidny i ilościowy system reporterowy do oceny niekanonicznej inkorporacji aminokwasów u drożdży
Zortogonalizowana platforma do ekspansji kodu genetycznego zarówno u bakterii, jak i eukariontów
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)