Key Documents
81838
L-C-Propargylglycine
≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
L-Propargylglycine, (S)-2-Amino-4-pentynoic acid
About This Item
Polecane produkty
product name
L-C-Propargylglycine, ≥99.0% (TLC)
Próba
≥99.0% (TLC)
Postać
powder
kolor
white
mp
235-239 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@@H](CC#C)C(O)=O
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h1,4H,3,6H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
DGYHPLMPMRKMPD-BYPYZUCNSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3