Merck
909823
Sigma-Aldrich
3-Azido-D-alanine hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
3-azido-D-alanina HCl, H-D-Ala(N3)-OH*HCl, H-D-Aza-OH*HCl, H-D-Dap(N3)-OH*HCl, Chlorowodorek 3-azido-D-alaniny, Chlorowodorek kwasu(R)-2-amino-3-azidopropanowego
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6N4O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Próba
≥95%
Formularz
powder
zawiera
≤11.0% water
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
dostępność
available only in USA
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].[N+H3][C@H](CN=[N+]=[N-])C(=O)O
InChI
1S/C3H6N4O2.ClH/c4-2(3(8)9)1-6-7-5;/h2H,1,4H2,(H,8,9);1H/t2-;/m1./s1
Klucz InChI
MQDWRZHPCDDSJZ-HSHFZTNMSA-N
Zastosowanie
Niektóre klikalne nienaturalne D-aminokwasy mogą być podawane komórkom bakteryjnym i wbudowywane w ściany komórkowe. D-aminokwasy mogą być również wykorzystywane do generowania aptamerów L-RNA dla odpowiednich L-aminokwasów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)