Merck
907286
Sigma-Aldrich
H-L-Photo-Proline hydrochloride
≥95%, for peptide synthesis
Synonim(y):
Aminokwas diazirynowy, Aminokwas fotosieciujący, Blok konstrukcyjny fotoprojektora, Kwas(S)-1,2,5-triazaspiro[2.4]hept-1-en-6-karboksylowy, Photo-Pro
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8ClN3O2
Masa cząsteczkowa:
177.59
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
H-L-Photo-Proline hydrochloride, ≥95%
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
H-L-Photo-Proline HCl to zawierający diazirynę prolina aminokwas i wielofunkcyjny blok budulcowy sondy. Jego włączenie do peptydów lub małocząsteczkowych sond i narzędzi pozwala na znakowanie metodą powinowactwa fotoelektrycznego celów komórkowych i interakcji białko-białko po napromieniowaniu światłem UV (∼360 nm) w celu utworzenia wiązania kowalencyjnego. Ten i inne wielofunkcyjne bloki konstrukcyjne sond będą nadal przyspieszać badania nad odkrywaniem leków w celu badania mechanizmów komórkowych, identyfikacji/walidacji celów i zrozumienia tradycyjnie nieleczalnych celów. Wersja zabezpieczona Fmoc jest również dostępna jako 907324.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
907286-100MG4022536043296