Kluczowe dokumenty
907308
(3-(1,1-Difluoro-3-(triisopropylsilyl)prop-2-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)methanol
≥95%
Synonim(y):
Hydroxyl diazirine difluoro TIPS-alkyne, MI-PAL, Minimally interfering photoaffinity label, Photo-click tag, Probe building block
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
liquid
dostępność
available only in USA
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Si](C(C)C)(C(C)C)(C(C)C)C#CC(F)(F)C1(N=N1)CO
InChI
1S/C14H24F2N2OSi/c1-10(2)20(11(3)4,12(5)6)8-7-13(15,16)14(9-19)17-18-14/h10-12,19H,9H2,1-6H3
Klucz InChI
SKAPASYQQQYNJK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)