Kluczowe dokumenty
901782
tert-Butyl (R)-3-(2-acetamidopropan-2-yl)-6-chloro-5-methyl-2,3-dihydrospiro[indene-1,4′-piperidine]-1′-carboxylate
Synonim(y):
Aryl Halide Chemistry Informer Library Związek X16
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H35ClN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
435.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
solid
mp
210-215 °C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Ten produkt to związek Informer X16 z biblioteki Aryl Halide Chemistry Informer Library opracowanej przez chemików z Merck & Co., Inc. w Kenilworth, NJ, USA, która zawiera 18 cząsteczek podobnych do leków, reprezentatywnych dla tych spotykanych w złożonej syntezie. Sprawdzając nową reakcję pod kątem biblioteki Informer, chemicy mogą bezpośrednio porównywać i analizować sukcesy i niedociągnięcia reakcji w różnych metodach i różnych zespołach badawczych. Może to być również wykorzystane do ułatwienia głębszego rozwoju metody pod kątem wydajności lub użyteczności.
Przestroga
Nie w pełni przetestowane.
Inne uwagi
1.Chemistry informer libraries: a chemoinformatics enabled approach to evaluate and advance synthetic methods, Chem. Sci., 2016, 7, 2604-2613
2.Synthesis of Complex Druglike Molecules by the Use of Highly Functionalized Bench-Stable Organozinc Reagents
3.Synthesis of a Tertiary Carbinamide via a Novel Rh-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation 3.
2.Synthesis of Complex Druglike Molecules by the Use of Highly Functionalized Bench-Stable Organozinc Reagents
3.Synthesis of a Tertiary Carbinamide via a Novel Rh-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation 3.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
John Limanto et al.
The Journal of organic chemistry, 73(4), 1639-1642 (2008-01-12)
Asymmetric hydrogenation of allylic dimethylcarbinamide 2 with 1 mol % of cationic Rh(I)-Josiphos complex in THF under 500 psi of H2 generated the corresponding tertiary carbinamide 1 in 98.5% assay yield and a 94:6 enantiomeric ratio. Upon crystallization, the product
Thomas J Greshock et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(44), 13714-13718 (2016-10-22)
The reactivity of a representative set of 17 organozinc pivalates with 18 polyfunctional druglike electrophiles (informers) in Negishi cross-coupling reactions was evaluated by high-throughput experimentation protocols. The high-fidelity scaleup of successful reactions in parallel enabled the isolation of sufficient material
Peter S Kutchukian et al.
Chemical science, 7(4), 2604-2613 (2016-04-21)
Major new advances in synthetic chemistry methods are typically reported using simple, non-standardized reaction substrates, and reaction failures are rarely documented. This makes the evaluation and choice of a synthetic method difficult. We report a standardized complex molecule diagnostic approach