Merck
901749
Sigma-Aldrich
(R)-5-((1H-1,2,3-Triazol-1-yl)methyl)-3-(3-fluoro-4-iodophenyl)oxazolidin-2-one
Synonim(y):
Związek X14 z biblioteki informacyjnej chemii halogenków arylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10FIN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Formularz
powder or crystals
mp
195-200 °C (w/ decomp.)
Zastosowanie
Ten produkt to związek informacyjny X14 z biblioteki informacyjnej chemii halogenków arylu opracowanej przez chemików z Merck & Co., Inc. w Kenilworth, NJ, USA, która zawiera 18 cząsteczek podobnych do leków reprezentatywnych dla tych napotykanych w złożonej syntezie. Sprawdzając nową reakcję pod kątem biblioteki informatorów, chemicy mogą bezpośrednio porównywać i analizować sukcesy i niedociągnięcia reakcji różnymi metodami i różnymi zespołami badawczymi. Może to być również wykorzystane do ułatwienia głębszego rozwoju metody pod kątem wydajności lub użyteczności.
Przestroga
Nie w pełni przetestowane.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nanomole-scale high-throughput chemistry for the synthesis of complex molecules.
Buitrago Santanilla, et al.
Science, 347, 49-53 (2015)
Alexander Buitrago Santanilla et al.
Science (New York, N.Y.), 347(6217), 49-53 (2015-01-03)
At the forefront of new synthetic endeavors, such as drug discovery or natural product synthesis, large quantities of material are rarely available and timelines are tight. A miniaturized automation platform enabling high-throughput experimentation for synthetic route scouting to identify conditions
Emily B Corcoran et al.
Science (New York, N.Y.), 353(6296), 279-283 (2016-06-25)
Over the past two decades, there have been major developments in transition metal-catalyzed aminations of aryl halides to form anilines, a common structure found in drug agents, natural product isolates, and fine chemicals. Many of these approaches have enabled highly
Peter S Kutchukian et al.
Chemical science, 7(4), 2604-2613 (2016-04-21)
Major new advances in synthetic chemistry methods are typically reported using simple, non-standardized reaction substrates, and reaction failures are rarely documented. This makes the evaluation and choice of a synthetic method difficult. We report a standardized complex molecule diagnostic approach