Key Documents
901747
7-(3-Bromo-4-methoxybenzyl)-1-ethyl-8-(((1R,2R)-2-hydroxycyclopentyl)amino)-3-(2-hydroxyethyl)-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione
Synonim(y):
Aryl halide chemistry informer library compound X12
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder or crystals
InChI
1S/C22H28BrN5O5/c1-3-26-20(31)18-19(27(9-10-29)22(26)32)25-21(24-15-5-4-6-16(15)30)28(18)12-13-7-8-17(33-2)14(23)11-13/h7-8,11,15-16,29-30H,3-6,9-10,12H2,1-2H3,(H,24,25)
Klucz InChI
RCJYGWGQCPDYSL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Przestroga
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)